Learn More
Ricolinostat, MedChemExpress
Código de producto. 16486968
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486968 10 mg 10 miligramos
16453027 50 mg 50 miligramos
16439517 5 mg 5 miligramos
16447046 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16486968 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16026
MedChemExpress Ricolinostat (ACY-1215) is a potent and selective HDAC6 inhibitor, with an IC50 of 5 nM. ACY-1215 also inhibits HDAC1, HDAC2, and HDAC3 with IC50s of 58, 48, and 51 nM, respectively.
Ricolinostat (ACY-1215) is a potent and selective HDAC6 inhibitor, with an IC50 of 5 nM. ACY-1215 also inhibits HDAC1, HDAC2, and HDAC3 with IC50s of 58, 48, and 51 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ricolinostat
CAS 1316214-52-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H27N5O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo ACY-1215 Rocilinostat
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (115.34 mM)
SMILES O=C(C1=CN=C(N(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)N=C1)NCCCCCCC(NO)=O
Peso molecular (g/mol) 433.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 433.5
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death