Learn More
Invitrogen™ Aglutinina Ricinus Communis (Ricino) I (RCA I, RCA120), fluoresceína (FITC)
Código de producto. 17126642
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17126642 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 17126642 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor L32477
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Conjugado fluoróforo RCA verde brillante
  • Ricinus Communis (Ricino) agglutinin I (RCA I, RCA120), fluoresceína (FITC), es un conjugado RCA fluoróforo verde brillante.
  • RCA I es un tetrámero compuesto de dos α– y dos β–cadenas. La RCA I bloquea la síntesis de proteínas y es tóxica para las células cultivadas y algo tóxica para los ratones.
  • La RCA I se ha utilizado para distinguir las células tumorales de las células normales del tejido. La RCA I también se ha utilizado para distinguir las microglías en los tejidos nerviosos humanos, donde la RCA I no reacciona con astrocitos, oligodendrocitos y neuronas.
  • La RCA I sí reacciona con las células sanguíneas y las células endoteliales, pero esas células pueden distinguirse fácilmente de los microglía.
  • Conjugado FITC muy brillante detectado con el juego de filtros tradicional FITC/GFP, Ex/Em: 495/515 nm
  • Aplicaciones: inmunofluorescencia, glicobiología
  • Especificidad del azúcar: galactosa, lactosa
  • Inhibición/elución del azúcar: 200 mM de galactosa o lactosa
  • Especificidad del grupo sanguíneo: no específica
  • Peso molecular de la lectina no conjugada: 120 kDa
  • Concentración de trabajo para la inmunofluorescencia: 5–20 µg/ml
  • La RCA I-FITC se suministra a una concentración de 5 mg/ml en 10 mM HEPES, 0,15 M NaCl, pH 7,5, acida sódica al 0,08 %, 0,1 mM Ca2+
  • Precaución al utilizar esta lectina: Se ha encontrado que tiene una toxicidad moderada en algunos modelos animales y no se ha determinado su toxicidad para los seres humanos. Tenga en cuenta que la proteína relacionada RCA II (RCA 60) es altamente tóxica para los seres humanos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conjugado Fluoresceína
Cantidad 5 mg
Fuente Ricino
Contenido y almacenamiento Cuando se almacena entre 2–8 °C o a una temperatura inferior y alejado de la luz, el producto se mantiene estable durante 6 meses después de su recepción.
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
Formulario Solución
Familia de proteínas Lectinas