Learn More
Ricinina, TRC
Código de producto. 30133795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133795 100 mg 100 miligramos
18093710 25 mg 25 miligramos
18031110 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133795 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR495550100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 524-40-3
Fórmula molecular C8 H8 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 164.16
Sinónimo 3-Pyridinecarbonitrile, 1,2-dihydro-4-methoxy-1-methyl-2-oxo-, Nicotinonitrile, 1,2-dihydro-4-methoxy-1-methyl-2-oxo- (7CI,8CI), Ricinine (6CI), 1,2-Dihydro-4-methoxy-1-methyl-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile, 1,2-Dihydro-4-methoxy-1-methyl-2-oxonicotinonitrile, NSC 409913, NSC 642604, Recinine, Ricinin
Nombre IUPAC 4-metaxi-1-metil-2-oxopiridina-3-carbonitrilo
SMILES COC1=C(C#N)C(=O)N(C)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ricinine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8N2O2/c1-10-4-3-7(12-2)6(5-9)8(10)11/h3-4H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0586
Porcentaje de pureza >95%