Learn More
Ricinina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ricinine-d3 |
| CAS | 1313734-77-8 |
| Fórmula molecular | C8 H5 D3 N2 O2 |
| Cantidad | 2 mg |
| Sinónimo | 1,2-Dihydro-4-methoxy-1-(methyl-d3)-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile, 1,2-Dihydro-4-methoxy-1-(methyl-d3)2-oxonicotinonitrile, Recinine-d3, NSC 409913-d3, NSC 642604-d3, Ricinin-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8N2O2/c1-10-4-3-7(12-2)6(5-9)8(10)11/h3-4H,1-2H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N1C=CC(=C(C#N)C1=O)OC |
| Nombre IUPAC | 4-metoxi-2-oxo-1-(trideuteriometil)piridina-3-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 167.1806 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.0774 |