Learn More
Epredia™ Adhesivo para cortes de tejido
Código de producto. 15239938 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
15239938 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 15239938 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 86014
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Aumente la afinidad del tejido para el portaobjetos con el adhesivo para cortes de tejido Epredia™: Mezclado previamente y listo para usar.
Utilícelo en el baño de agua para aumentar la afinidad del tejido con el portaobjetos.
  • No genera residuos de fondo
  • Mejora la adhesión para técnicas que utilizan calor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 500 mL
Tipo de producto Adhesivo para cortes de tejido