Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Steiner-Steiner Silver, Silver Nitrate #2 Solution
Código de producto. 10485709 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Hidroquinona (cápsulas)
Kit de tinción de plata Steiner-Steiner
Solución de almáciga
Solución de nitrato de plata n.º 1
Solución de sensibilización
Tamaño de la unidad:
1 PCS
500 ml
paquete de 12
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo unitSize
10485709 Kit de tinción de plata Steiner-Steiner 1 PCS
12543657 Solución de nitrato de plata n.º 1 500 ml
12553657 Solución de almáciga 500 ml
12510037 Hidroquinona (cápsulas) paquete de 12
12513677 Solución de sensibilización 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10485709 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 87009
Determine la presencia de espiroquetas y bacterias no filamentosas con la tinción de plata Steiner-Steiner Epredia™ Richard-Allan Scientific™.
  • El kit no contiene nitrato de uranilo
  • El fondo se tiñe de un color entre amarillo y marrón
  • Las bacterias, los cuerpos de Donovan y los hongos se tiñen de color negro
  • La formulación del kit y los procedimientos detallados ofrecen resultados uniformes y reproducibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Kit de tinción de plata Steiner-Steiner