Learn More
Epredia™ Firma Series™ Pen-Fix™
Código de producto. 13338656 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 gal
4 x 1 gal.
Tamaño de la unidad:
4 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13338656 5 gal cada uno
10148438 4 x 1 gal. 4 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13338656 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 6105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    215.14€
    202.00€ / paquete de 1
    Ahorro 13.14€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-02-2027
Obtenga la fijación y la deshidratación de muestras de forma simultánea con Epredia™ Signature Series™ Pen-Fix™, un fijador de formol con alcohol tamponado único.
  • Excelente fijador de cortes congelados
  • Idóneo para cortes de tejido graso o grueso
  • Velocidad de penetración tres veces superior con respecto al formol tamponado neutro al 10 %
  • Se puede utilizar en todos los procesadores de tejidos cerrados o abiertos y en la sala de exámenes macroscópicos
  • Uso recomendado en las segundas o terceras estaciones del procesador como fijador secundario
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5 gal