Learn More
Epredia™ Signature Series™ Pen-Fix™
Código de producto. 10148438 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 x 1 gal.
Tamaño de la unidad:
4 PCS
10148438 4 x 1 gal. 4 PCS
1 options
Código de producto. 10148438 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 6101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.45€
    83.46€ / paquete de 4
    Ahorro 8.99€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga la fijación y la deshidratación de muestras de forma simultánea con Epredia™ Signature Series™ Pen-Fix™, un fijador de formol con alcohol tamponado único.
  • Excelente fijador de cortes congelados
  • Idóneo para cortes de tejido graso o grueso
  • Velocidad de penetración tres veces superior con respecto al formol tamponado neutro al 10 %
  • Se puede utilizar en todos los procesadores de tejidos cerrados o abiertos y en la sala de exámenes macroscópicos
  • Uso recomendado en las segundas o terceras estaciones del procesador como fijador secundario
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 4 x 1 gal.