Learn More
Epredia™ Mucicarmina Richard-Allan Scientific™, solución de tinción de tartracina
Código de producto. 12553637 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Solución de tinción de tartracina
Solución madre de mucicarmina
Tamaño de la unidad:
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo unitSize
12553637 Solución de tinción de tartracina 500 ml
12573657 Solución madre de mucicarmina 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12553637 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 88012
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Identifique los lugares de tumoración primaria con la ayuda de la mucicarmina Epredia™ Richard-Allan Scientific™
  • Ayuda a distinguir lesiones en células escamosas no diferenciadas con mucina negativa de adenocarcinomas con mucina positiva
  • La mucina se tiñe de color rosa oscuro y el núcleo de color negro
  • La cápsula de Cryptococcus (hongo) se tiñe de color rosa intenso
  • Se utiliza solución de tartracina como tinción citoplasmática amarilla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Solución de tinción de tartracina