Learn More
Epredia™ Mounting Medium
Código de producto. 12657746 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (imperial):
4 oz
0,47 l (1 pinta)
Cantidad:
2/caja
6/caja
Tamaño de la unidad:
6 PCS
940 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (imperial) Cantidad Tamaño de la unidad
12657746 0,47 l (1 pinta) 2/caja 940 ml
12667746 4 oz 6/caja 6 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 12657746 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 4111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.13€
    63.23€ / 940 ml
    Ahorro 31.90€
    33% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Almacene los portaobjetos durante largos periodos de tiempo sin pérdida de intensidad de las tinciones con el medio de montaje Epredia™.
  • Secado rápido
  • A base de tolueno
  • Transparente
Aviso sobre pedidos: Envasado en dos configuraciones para mayor comodidad: un frasco normal de 0,47 l (1 pinta) o un frasco de presión de plástico de 0,12 l (4 oz) con tapón a rosca para abrir y cerrar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (imperial) 0,47 l (1 pinta)
Cantidad 2/caja
Tipo de producto Medio de montaje