Learn More
Epredia™ Verde de metilo-pironina Y Richard-Allan Scientific™
Código de producto. 15731209 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 ml
Tamaño de la unidad:
125 ml
15731209 125 ml 125 ml
1 options
Código de producto. 15731209 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 87011
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Identifique eficazmente las células plasmáticas y el ARN en cortes de tejido y preparaciones citológicas con la tinción de verde de metilo-pironina Y Epredia™ Richard-Allan Scientific™
Identifique eficazmente las células plasmáticas y el ARN en cortes de tejido y preparaciones citológicas con la tinción de verde de metilo-pironina Y Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™.
  • El ADN se tiñe de verde
  • El ARN se tiñe de rojo
  • El MGP concentrado se diluye antes del uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Verde de metilo-pironina Y
Cantidad 125 ml