Learn More
Epredia™ Colorantes marcadores de tejidos Mark-It™
Código de producto. 12638076 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Colorantes marcadores de tejidos
Color:
Amarillo
Naranja
Negro
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
1 PCS
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Color unitSize
12638076 Colorantes marcadores de tejidos Rojo 1 PCS
12698066 Colorantes marcadores de tejidos Negro 1 PCS
12618076 Colorantes marcadores de tejidos Verde 1 PCS
12628076 Colorantes marcadores de tejidos Naranja 1 PCS
12648076 Colorantes marcadores de tejidos Amarillo 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12638076 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 5000R
Para una gran variedad de fines de identificación de tejidos, utilice los colorantes marcadores de tejidos Epredia™ Mark-It™.
Características:
  • Colorantes permanentes que mantienen su brillo original durante el tejido de rutina ciclos de procesamiento
  • Los tintes pueden utilizarse en todos los tejidos frescos o fijados con formol.
Los usos incluyen:
  • Marcado de los márgenes quirúrgicos
  • Identificación de segmentos seriales de tejidos grandes para asegurar una orientación adecuada e incrustación
  • Mantener la orientación adecuada de los tejidos para las muestras de cirugía de Mohs
  • Identificación de múltiples partes de tejidos procesados en la misma casete
Información para pedidos:
  • Disponible en frascos de 60 ml (2 oz) de color negro, azul, verde, naranja rojo y amarillo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo
Tipo de producto Colorantes marcadores de tejidos
Cantidad 2 oz/cada uno
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium hydroxide,2-napthalenecarboxilic acid, 3-hydroxy-4-[(4-methyl-2-sulphophenyl)azo]-,calcium