Descripción
Características:
- Colorantes permanentes que mantienen su brillo original durante el tejido de rutina ciclos de procesamiento
- Los tintes pueden utilizarse en todos los tejidos frescos o fijados con formol.
Los usos incluyen:
- Marcado de los márgenes quirúrgicos
- Identificación de segmentos seriales de tejidos grandes para asegurar una orientación adecuada e incrustación
- Mantener la orientación adecuada de los tejidos para las muestras de cirugía de Mohs
- Identificación de múltiples partes de tejidos procesados en la misma casete
Información para pedidos:
- Disponible en frascos de 60 ml (2 oz) de color negro, azul, verde, naranja rojo y amarillo
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Naranja |
| Tipo de producto | Colorantes marcadores de tejidos |
| Cantidad | 2 oz/cada uno |