Learn More
Epredia™ Tinción tricrómica de Gomori (colágeno verde) Richard-Allan Scientific™, solución de tinción tricrómica de Gomori, colágeno verde
Tienda Epredia ProductosDescripción
- Se utiliza para estudiar las enfermedades del tejido conjuntivo y de la musculatura asociadas a cambios fibróticos y distróficos.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Solución de tinción tricrómica de Gomori, colágeno verde |