Learn More
Epredia™ Tinción tricrómica de Gomori (colágeno azul) Richard-Allan Scientific™, solución de ácido acético al 1 %
Código de producto. 12593657 Tienda Epredia Productos
Código de producto. 12593657
Marca: Epredia™ 88039
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ahorre tiempo con la tinción tricrómica de Gomori (colágeno azul) Epredia™ Richard-Allan Scientific™, una tinción tricrómica de un solo paso que permite la diferenciación de color parecida a la de la tinción tricrómica de Masson.
Ahorre tiempo con la tinción tricrómica de Gomori (colágeno azul) Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™, una tinción tricrómica de un solo paso que permite la diferenciación de color parecida a la de la tinción tricrómica de Masson.
  • Se utiliza para estudiar las enfermedades del tejido conjuntivo y de la musculatura asociadas a cambios fibróticos y distróficos.
  • Se tiñe el colágeno de color azul, el citoplasma y las fibras musculares de color rojo y el núcleo de color entre azul y negro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Solución de ácido acético al 1 %