Learn More
Epredia™ Solución de diferenciación Richard-Allan Scientific™
Código de producto. 12523627 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 gal
Tamaño de la unidad:
3.80 LT
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12523627 1 gal 3.80 LT
1 options
Código de producto. 12523627 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 74211
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Obtenga una diferenciación y contraste claros entre la hematoxilina y la eosina con la solución de diferenciación Epredia™ Richard-Allan Scientific™.
  • Resultados en lote reproducibles que permiten una tinción uniforme en procedimientos regresivos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Ácido clorhídrico en alcohol desnaturalizado
Cantidad 1 gal