Learn More
Epredia™ Tinción de Wright-Giemsa tamponada Richard-Allan Scientific™
Código de producto. 12582726 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
32 oz
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
12582726 32 oz paquete de 12
1 options
Código de producto. 12582726 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 3121
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Una tinción en una única solución que contiene el fijador, el tampón y la tinción para una rápida y cómoda tinción de frotis sanguíneos.
Tiña rápida y cómodamente frotis de sangre con la tinción de Wright-Giemsa tamponada Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™, una tinción en una única solución que contiene fijador, tampón y tinción.
  • Adecuada para su uso en sistemas automatizados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 32 oz