Descripción
Tres configuraciones de envasado únicas facilitan la distribución y el transporte.
Recipientes serie 53
- Bandejas fáciles de transportar perfectas para salas de operaciones y hospitales.
- Los recipientes de poliestireno transparentes disponen de tapas roscadas.
- Cumplen todos los requisitos OSHA federales y estatales actualizados.
- Disponen de etiquetas de color amarillo brillante de gran visibilidad para la información del paciente, que permiten una identificación instantánea para minimizar los riesgos para la salud.
Recipientes serie 56
- Sistema de cierre Epredia™ Bio-Tite™ patentado con doble rosca, que hace que sea prácticamente imposible roscar mal el recipiente y minimiza el riesgo de fugas.
- Bandejas fáciles de transportar.
- Cumplen todos los requisitos OSHA federales y estatales actualizados.
- Disponen de etiquetas de color amarillo brillante de gran visibilidad para la información del paciente, que permiten una identificación instantánea para minimizar los riesgos para la salud.
Recipientes serie 59
- Sistema de cierre Epredia Bio-Tite patentado con doble rosca, que hace que sea prácticamente imposible roscar mal el recipiente y minimiza el riesgo de fugas.
- El paquete de apilado reduce el exceso de envases.
- Cumplen todos los requisitos OSHA federales y estatales actualizados.
- Disponen de etiquetas de color amarillo brillante de gran visibilidad para la información del paciente, que permiten una identificación instantánea para minimizar los riesgos para la salud.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Recipiente para muestras secas |
| Closure Included | Sí |
| Material | Polietileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Capacidad (métrico) | 2,55 L |
| Tipo de tapón | Tapón a presión |
| Color | Opaco |
| N.º por caja | 25/caja |