Learn More
Epredia™ Recipientes para muestras secas - Tapa a presión
Código de producto. 12530057 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
474 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12530057 474 mL paquete de 100
1 options
Código de producto. 12530057 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 41751
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.00€
    147.68€ / paquete de 100
    Ahorro 42.32€
    22% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Recipientes para muestras secas fabricados con poliestireno, polipropileno o polietileno transparente y opaco con una variedad de opciones de tapa.
Tres configuraciones de envasado únicas facilitan la distribución y el transporte.
Recipientes serie 53
  • Bandejas fáciles de transportar perfectas para salas de operaciones y hospitales.
  • Los recipientes de poliestireno transparentes disponen de tapas roscadas.
  • Cumplen todos los requisitos OSHA federales y estatales actualizados.
  • Disponen de etiquetas de color amarillo brillante de gran visibilidad para la información del paciente, que permiten una identificación instantánea para minimizar los riesgos para la salud.
Recipientes serie 56
  • Sistema de cierre Epredia™ Bio-Tite™ patentado con doble rosca, que hace que sea prácticamente imposible roscar mal el recipiente y minimiza el riesgo de fugas.
  • Bandejas fáciles de transportar.
  • Cumplen todos los requisitos OSHA federales y estatales actualizados.
  • Disponen de etiquetas de color amarillo brillante de gran visibilidad para la información del paciente, que permiten una identificación instantánea para minimizar los riesgos para la salud.
Recipientes serie 59
  • Sistema de cierre Epredia Bio-Tite patentado con doble rosca, que hace que sea prácticamente imposible roscar mal el recipiente y minimiza el riesgo de fugas.
  • El paquete de apilado reduce el exceso de envases.
  • Cumplen todos los requisitos OSHA federales y estatales actualizados.
  • Disponen de etiquetas de color amarillo brillante de gran visibilidad para la información del paciente, que permiten una identificación instantánea para minimizar los riesgos para la salud.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente para muestras secas
Closure Included Sí
Material Polietileno
Esterilidad No estéril
Capacidad (métrico) 474 mL
Tipo de tapón Tapón a presión
Color Transparente
Descripción Recipientes secos
N.º por caja 100/caja