Learn More
Thermo Scientific™ Rice Agar
Descripción
Enhance fungal isolation with Rice Agar, providing optimal conditions for the cultivation of dermatophytes.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparent |
| Contenido y almacenamiento | 2°C to 12°C |
| Formato | 90 mm |
| Origen de fabricación | Germany |
| Tipo de producto | Agar Plate |
| Volumen de llenado | 17 mL |
| Cantidad | 10 placas |