Learn More
Ribostamycin sulfate, MedChemExpress
Código de producto. 16404577
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16404577 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16404577 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1228
MedChemExpress Ribostamycin sulfate (Vistamycin sulfate) is a broad-spectrum antimicrobial, inhibits bacterial protein synthesis at the level of 30S and 50S ribosomal subunit binding, also inhibits the chaperone activity of protein disulfide isomerase (PDI), used in pharmacokinetic and nephrotoxicity studies
Ribostamycin sulfate (Vistamycin sulfate) is a broad-spectrum antimicrobial, inhibits bacterial protein synthesis at the level of 30S and 50S ribosomal subunit binding, also inhibits the chaperone activity of protein disulfide isomerase (PDI), used in pharmacokinetic and nephrotoxicity studies
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ribostamycin sulfate
Forma física Solid
CAS 53797-35-6
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H36N4O14S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Vistamycin sulfate
Información de solubilidad H2O : 130 mg/mL (235.27 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES O=S(O)(O)=O.O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](CN)O1)[C@@H](N)[C@@]1([H])O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O)[C@@]2([H])O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
Peso molecular (g/mol) 552.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 552.55
Porcentaje de pureza 98.0%