Learn More
Hidrato de sal de bario de ribosa-5-fosfato, TRC
Código de producto. 30409468
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30409468 2 mg 2 miligramos
30424830 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30409468 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR5907032MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ribose-5-phosphate Barium Salt Hydrate
CAS 15673-79-7
Fórmula molecular C5 H9 O8 P . Ba
Cantidad 2 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11O8P.Ba/c6-3-2(1-12-14(9,10)11)13-5(8)4(3)7;/h2-8H,1H2,(H2,9,10,11);/q;+2/p-2/t2-,3-,4-,5?;/m1./s1
SMILES [Ba+2].OC1O[C@H](COP(=O)([O-])[O-])[C@@H](O)[C@H]1O
Nombre IUPAC fosfato de bario(2+);[(2R,3S,4R)-3,4,5-trihidroxioxolan-2-il]metilo
Peso molecular (g/mol) 365.421
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.909