Learn More
Hidrato de sal de bario de ribosa-5-fosfato, TRC
Código de producto. 30424831
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30424831 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30424831 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR5907031MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ribose-5-phosphate Barium Salt Hydrate
CAS 15673-79-7
Fórmula molecular C5 H9 O8 P . Ba
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11O8P.Ba/c6-3-2(1-12-14(9,10)11)13-5(8)4(3)7;/h2-8H,1H2,(H2,9,10,11);/q;+2/p-2/t2-,3-,4-,5?;/m1./s1
SMILES [Ba+2].OC1O[C@H](COP(=O)([O-])[O-])[C@@H](O)[C@H]1O
Nombre IUPAC fosfato de bario(2+);[(2R,3S,4R)-3,4,5-trihidroxioxolan-2-il]metilo
Peso molecular (g/mol) 365.421
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.909