Learn More
Ribonucleic acid, MP Biomedicals™
Código de producto. 11434321 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11434321 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 11434321 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215202680
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 63231-63-0
Número MDL MFCD00132196
Sinónimo RNA
Nombre IUPAC Ribonucleic acid
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ribonucleic acid
Color Blanco
Cantidad 100 g
Forma física Powder