Learn More
Ácido ribonucleico de la levadura de Baker, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15493829
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15493829 100 mg 100 miligramos
15403839 500 mg 500 miligramos
15483829 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15493829 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61215.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.26€
    93.65€ / 100 miligramos
    Ahorro 21.61€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 63231-63-0
Ribonucleic acid (RNA) from baker?s yeast S. cerevisiae may be used as a substrate for studying ribonuclease activities of enzymes such as RNAase(s). It is also suitable for use as a carrier in nucleic acid purification and precipitation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido ribonucleico (ARN) de la levadura de panadería S. cerevisiae se puede usar como sustrato para estudiar las actividades ribonucleasa de enzimas como la ARNasa.′ También es adecuado para su uso como portador en la purificación y precipitación de ácidos nucleicos.
Solubilidad
Es soluble en agua.
Notas
Preparado por una modificación de Crestfield, A.M., et al., J. Biol. Chem., 216, 185 (1955). Apto para su uso como sustrato de ribonucleasa. No apto para su uso como portador en la purificación y precipitación del ácido nucleico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63231-63-0
Número MDL MFCD00132196
Nombre IUPAC Ribonucleic acid
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ribonucleic acid from Baker's yeast
Color Blanco a marrón
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad It is soluble in water.
Forma física Polvo