Learn More
Invitrogen™ RiboMinus™ Eukaryote System v2
Código de producto. 15890833
Change view
Click to view available options
Cantidad:
12 reacciones
Tamaño de la unidad:
12 reacciones
15890833 12 reacciones 12 reacciones
1 options
Código de producto. 15890833 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A15026
El sistema de eucariotas RiboMinus™ V2 proporciona un aislamiento transcriptomático verdaderamente completo para el análisis de secuenciación de próxima generación al ofrecer un agotamiento selectivo de hasta el 99,9 % del ARN ribosomal citoplasmático (5S, 5,8S, 18S y 28S) y mitocondrial (12S y 16S) a partir del ARN total.
El sistema de eucariotas RiboMinus™ V2 proporciona un aislamiento transcriptomático verdaderamente completo para el análisis de secuenciación de próxima generación al ofrecer un agotamiento selectivo de hasta el 99,9 % del ARN ribosomal citoplasmático (5S, 5,8S, 18S y 28S) y mitocondrial (12S y 16S) a partir del ARN total. Este sistema de selección contrasta con los métodos de unión poli-A y cap, que introducen un sesgo y seleccionan solo una parte del transcriptoma.
Las características del sistema de eucariotas RiboMinus™ v2 incluyen:
  • Purificación basada en gránulos magnéticos para una purificación rápida y sin fisuras
  • Un flujo de trabajo de 1 hora
  • Un rango de entrada de 1–5 µg.
El sistema de eucariotas RiboMinus™ v2 mejora con respecto al sistema anterior (Kit de eucariotas RiboMinus™ para secuenciación de ARN) al eliminar significativamente más ARNr (tanto citoplasmática como mitocondrial) del ARN total. Cuando se utiliza con nuestros kits de construcción de bibliotecas para secuenciación, el sistema de eucariotas RiboMinus™ v2 proporciona el máximo mapeo a la base de datos de referencia con un sesgo mínimo, manteniendo los niveles relativos de expresión génica incluso de especies de ARN más pequeñas. El ARN total resultante después del agotamiento contiene un ARNr contaminante mínimo con variabilidad reducida.
El sistema de eucariotas RiboMinus v2 está diseñado para la eliminación de ARNr humano, ratón y rata. Se incluye un módulo de purificación basado en gránulos magnéticos para la purificación de todo el transcriptoma sin alterar los niveles de expresión de ARN pequeño o no codificado. Para la purificación basada en columnas, consulte el kit de eucariotas RiboMinus™ v2. El sistema de eucariotas RiboMinus v2 tiene un rango de entrada de ARN de 1–5 µg. Para entradas más bajas (hasta 100 ng), se recomienda el sistema de eucariotas de entrada baja RiboMinus™ v2.
El sistema de eucariotas RiboMinus™ v2 contiene suficientes reactivos para realizar 12 depleciones de ARN ribosomal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • Mezcla de sonda eucariota RiboMinus™ v2 (almacenar a - 20 °C)
• Microesferas magnéticas RiboMinus™ (almacenar a + 4 °C)
• 2X tampón de hibridación (almacenar a temperatura ambiente)
• Concentrado de solución de unión (almacenar a temperatura ambiente)
• Concentrado de solución de lavado (almacenar a temperatura ambiente)
• Microesferas de unión de ácido nucleico (almacenar a + 4 °C)
Especie Humano, ratón, rata
Tipo de producto final ARN de transcriptoma
Para utilizar con (equipo) Sistema Ion PGM™, sistema Ion Proton™, analizador de genoma II Illumina™ (GA II)
N.º de reacciones 12 reactions
Línea de productos RiboMinus
Cantidad 12 reacciones
Tipo de secuenciación Secuenciación de transcriptomas
Cantidad de material de partida 1 - 5 µg de ARN total
Paso del flujo de trabajo Enriquecimiento de muestra