Learn More
Invitrogen™ RiboMinus™ Eukaryote Kit for RNA-Seq
Código de producto. 10063854
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10063854 1 Unidad cada uno
1 options
Código de producto. 10063854 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A1083708
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Kit de eucariotas RiboMinus™ para secuenciación de ARN
El kit de eucariotas RiboMinus™ para secuenciación de ARN ofrece un aislamiento completo del transcriptoma para el análisis de la secuenciación de última generación. Para ello utiliza un método de agotamiento selectivo de hasta el 99 % del ARN ribosomal 5S, 5.8S, 18S y 28S del ARN total frente a los métodos de unión poli-A o de tapón, que pueden introducir un sesgo y seleccionar solo parte del transcriptoma.
El kit de eucariotas RiboMinus™ para secuenciación de ARN ofrece:
  • Un procedimiento de agotamiento simple pero selectivo que utiliza una sonda de secuenciación específica para capturar el ARNr
  • Eliminación rápida y eficiente del ARNr complejo de sonda mediante la tecnología de partículas magnéticas
    Tres pasos para una preparación sin ARNr adecuada para el análisis del transcriptoma
    La eliminación del ARN ribosomal grande usando el kit RiboMinus™ es un procedimiento sólido y fiable en tres pasos. Hibridice la muestra de ARN para la sonda RiboMinus™ en un baño de agua o bloque de calor; a continuación, elimine los ARNr complejos de la sonda utilizando las partículas magnéticas RiboMinus™ incluidas en el kit. Concentre la preparación de ARN agotado mediante una precipitación de etanol o utilizando el módulo de concentración RiboMinus™.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento Cada kit contiene:
    • 6 ml de partículas magnéticas RiboMinus™
    • 80 µl de sonda de eucariotas RiboMinus™ (15 pmol/µl)
    • 10 ml de tampón de hibridación
    • 12 ml de agua tratada con DEPC (sin ARNasa)
    Almacenar a 4 °C.
    Isolation Technology Gránulo magnético
    Tipo de muestra ARN total
    Tipo de producto final ARN de transcriptoma
    Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
    Para utilizar con (aplicación) Análisis de micromatrices, secuenciación de última generación, PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), PCR de transcriptasa inversa (RT-PCR), secuenciación, Northern Blotting, construcción de biblioteca de ARNc
    N.º de reacciones 8 preparaciones
    Línea de productos RiboMinus
    Cantidad 1 Unidad
    Tipo de secuenciación Secuenciación de transcriptomas
    Condiciones de envío Hielo húmedo
    Cantidad de material de partida 2-10 µg de ARN total
    Target ARN de transcriptoma
    Tipo de sistema RiboMinus
    Producción 1 µg