Learn More
Thermo Scientific™ Inhibidores de la ARNasa RiboLock (40 U/μl)
Código de producto. 10859710 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
24 × 2500 U
2500 U
4 × 2500 U
Tamaño de la unidad:
2500 unidades
paquete de 24
paquete de 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10859710 2500 U 2500 unidades
11581505 4 × 2500 U paquete de 4
10389109 24 × 2500 U paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10859710 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor EO0381
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.50€
    74.65€ / paquete de 2500
    Ahorro 14.85€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El inhibidor de la ARNasa RiboLock inhibe específicamente la actividad de las ARNasas A, B y C, protegiendo el ARN en una variedad de condiciones de reacción.
RiboLock ARNasa Inhibitor inhibe la actividad de las ARNasas A, B y C mediante su unión de forma no competitiva en una proporción 1:1. No inhibe las ARNasas eucariotas T1, T2, U1, U2 y CL3, ni las ARNasas procariotas I y H.
  • No inhibe las RNasas eucariotas T1, T2, U1, U2 y CL3, ni las RNasas procariotas I y H.
  • Funciona con una amplia gama de condiciones de reacción
  • Protege el ARN de la degradación a temperaturas de hasta 55 °C
Control de calidad:
  • Ausencia de otras endo o exodesoxirribonucleasas, fosfatasas y ribonucleasas confirmada mediante pruebas de calidad apropiadas
  • Probado funcionalmente en síntesis de ARN y ADNc
Fuente:
  • Células de E. coli con un gen clonado que codifica el inhibidor de la ribonucleasa de mamíferos
Peso molecular:
  • Monómero de 49,6 kDa Definición de unidad de actividad:
    • Una unidad del inhibidor de la ARNasa RiboLock inhibe la actividad de 5 ng de ARNasa A en un 50 %
    • La actividad inhibidora se analiza en la siguiente mezcla: 100 mM de Tris-HCl (pH 7,5), 1,2 mM de EDTA, 0,1 mg/ml de BSA, 100 ng/ml de ARNasa A, 0,1 mg/ml de[ 3H]-ARN, 50 mg/ml de levadura de ARN, 8 mM de DTT
    Tampón de almacenamiento:
    • La enzima se suministra en: 20 mM de HEPES-NaOH (pH 7,5), 50 mM de NaCl, 8 mM de DTT, 0,5 mM de detergente ELUGENT y 50 % (v/v) de glicerol
    Inhibición e inactivación
    • Inhibidores: desnaturalizantes comunes (SDS, urea y todos los agentes oxidantes [p-cloromercuribenzoato, oxígeno disuelto, iones en sus estados máximos de oxidación]) inhiben considerablemente a RiboLock RNase Inhibitor y liberan la unión de la RNasa
    • Inactivado por calor a 75 °C durante 10 min. Actividad residual detectable tras 10 min. de calor a 70°
    Recomendada para:
    • Inhibición de la degradación del ARN en los siguientes casos: transcripción in vitro (1), síntesis de ADNc (2), traslación in vitro (3), aislamiento de fracciones de células de mamíferos que contienen el complejo de proteína mRNA
    • Purificación y almacenamiento de ARN
    • Separación e identificación de actividades específicas de ribonucleasa
    • Estudios de supresión tumoral
    Nota:
    • El DTT suministrado en el tampón de almacenamiento garantiza la estabilidad durante el almacenamiento a largo plazo, pero no es necesario para la actividad del inhibidor
    • La concentración recomendada es de 1 u/μl de una mezcla de reacción.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 40 U/μl
Tampón compatible Tampón de almacenamiento
Cantidad 2500 U
Tipo de producto Inhibidor de la RNasa
Línea de productos RiboLock