Learn More
Thermo Scientific™ Inhibidores de la ARNasa RiboLock (40 U/μl)
Código de producto. 10389109 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
24 × 2500 U
2500 U
4 × 2500 U
Tamaño de la unidad:
2500 unidades
paquete de 24
paquete de 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10389109 24 × 2500 U paquete de 24
10859710 2500 U 2500 unidades
11581505 4 × 2500 U paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10389109 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor EO0384
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1350.00€
    1120.65€ / paquete de 24
    Ahorro 229.35€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El inhibidor de la ARNasa RiboLock inhibe específicamente la actividad de las ARNasas A, B y C, protegiendo el ARN en una variedad de condiciones de reacción.
RiboLock ARNasa Inhibitor inhibe la actividad de las ARNasas A, B y C mediante su unión de forma no competitiva en una proporción 1:1. No inhibe las ARNasas eucariotas T1, T2, U1, U2 y CL3, ni las ARNasas procariotas I y H.
Características destacadas
  • Funciona con una amplia gama de condiciones de reacción
  • Protege el ARN de la degradación a temperaturas de hasta 55 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 40 U/μl
Tampón compatible Tampón de almacenamiento
Cantidad 24 × 2500 U
Tipo de producto Inhibidor de la RNasa
Línea de productos RiboLock