Learn More
Tetrabutirato de riboflavina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Riboflavine Tetrabutyrate |
| CAS | 752-56-7 |
| Fórmula molecular | C33H44N4O10 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Riboflavin Tetrabutyrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C33H44N4O10/c1-7-11-25(38)44-18-24(46-27(40)13-9-3)30(47-28(41)14-10-4)23(45-26(39)12-8-2)17-37-22-16-20(6)19(5)15-21(22)34-29-31(37)35-33(43)36-32(29)42/h15-16,23-24,30H,7-14,17-18H2,1-6H3,(H,36,42,43)/t23-,24+,30-/m0/s1 |
| SMILES | CCCC(OCC(OC(CCC)=O)C(OC(CCC)=O)C(OC(CCC)=O)CN1C2=C(N=C3C1=NC(NC3=O)=O)C=C(C(C)=C2)C)=O |
| Nombre IUPAC | butanoato de [(2R,3S,4S)-2,3,4-tri(butanoiloxi)-5-(7,8-dimetil-2,4-dioxobenzo[g]pteridin-10-il)pentil] |
| Peso molecular (g/mol) | 656.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 656.3057 |