Descripción
- Cofactor vitamínico/enzimático presente en la leche, los huevos, la cebada malteada, el hígado, los riñones, el corazón y las verduras de hoja verde.
- Se utiliza como fotoiniciador para la polimerización de geles de poliacrilamida.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | 290 °C (descomposición)(literatura) |
| Color | Naranja |
| Pérdida por secado | ≤1,5% |
| Notas del porcentaje del ensayo | >98% |
| Cantidad | 1 kg |
| Beilstein | 97825 |
| Información de solubilidad | soluble en 0,1 M de hidróxido de sodio (50mg/mL - solución clara, amarillenta); solo ligeramente soluble en agua. |
| Rotación óptica | (c = 0,5, 0,05 M NaOH) -115° a -135° |
| Forma física | Polvo |