Learn More
Riboflavin Tetrabutyrate, MedChemExpress
Código de producto. 16478876
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16478876 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16478876 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB2239
MedChemExpress Riboflavin Tetrabutyrate is a lipophilic flavin derivative with antioxidative and lipid peroxide-removing activity.
Riboflavin Tetrabutyrate is a lipophilic flavin derivative with antioxidative and lipid peroxide-removing activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Riboflavin Tetrabutyrate
CAS 752-56-7
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C33H44N4O10
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (152.27 mM)
SMILES O=C(CCC)O[C@H]([C@H](OC(CCC)=O)[C@H](OC(CCC)=O)COC(CCC)=O)CN1C(C=C(C)C(C)=C2)=C2N=C(C(N3)=O)C1=NC3=O
Peso molecular (g/mol) 656.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 656.72
Porcentaje de pureza 98.16%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism