Learn More
Riboflavina fosfato Sal de sodio (~70%), TRC
Código de producto. 17959924
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17959924 100 mg 100 miligramos
17907464 1 g 1 g
17909564 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17959924 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR415000100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 130-40-5
Fórmula molecular C17 H20 N4 O9 P . Na
Peso molecular (g/mol) 478.33
Sinónimo Riboflavin sodium phosphate, Riboflavin 5'-(sodium hydrogen phosphate), Riboflavin 5'-(dihydrogen phosphate), sodium salt (1:1), Riboflavin 5'-(dihydrogen phosphate), monosodium salt (9CI), Riboflavine 5'-(dihydrogen phosphate), monosodium salt (6CI,8CI), Riboflavine, 5'-phosphate, sodium salt (7CI), Benzo[g]pteridine, riboflavin 5'-(dihydrogen phosphate) deriv., AMN, Alloxazine mononucleotide sodium salt, Coflavinase, Cytoflav, Flamotide, Hyryl, Ribo, Riboflavin 5'-phosphate ester monosodium salt, Riboflavin 5'-phosphate sodium, Riboflavin monophosphate monosodium salt, Riboflavin phosphate sodium, Riboflavin-5-phosphoric acid monosodium salt, Riboflavine monosodium 5'-phosphate, Riboflavine phosphate sodium, Riboflavine sodium phosphate, Riboflavine-5-phosphate sodium, Sodium FMN, Sodium riboflavin phosphate, Sodium riboflavin-5'-phosphate
Nombre IUPAC sodio; [(2R,3S,4S)-5-(7,8-dimetil-2,4-dixobenzo[g]pteridina-10-il)-2,3,4-trihidroxipentilo] fosfato de hidrógeno
SMILES [Na+].Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP(=O)(O)[O-])c2cc1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Riboflavin-5'-Phosphate sodium salt
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H21N4O9P.Na/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(15-13(18-9)16(25)20-17(26)19-15)5-11(22)14(24)12(23)6-30-31(27,28)29;/h3-4,11-12,14,22-24H,5-6H2,1-2H3,(H,20,25,26)(H2,27,28,29);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 478.0866