Learn More
Riboflavin, MedChemExpress
Código de producto. 16490938
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16490938 5 g 5 g
16412189 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16490938 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0456
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
MedChemExpress Riboflavin is an easily absorbed micronutrient with a key role in maintaining health in humans and other animals.
Riboflavin is an easily absorbed micronutrient with a key role in maintaining health in humans and other animals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Riboflavin
Forma física Solid
CAS 83-88-5
Color Deep Yellow
Cantidad 5 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H20N4O6
Sinónimo Vitamin B2 E101
Información de solubilidad DMSO : 17.86 mg/mL (47.45 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 14.29 mg/mL (37.97 mM; ultrasonic and adjust pH to 8 with NaOH)
SMILES O[C@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)CN1C(C=C(C)C(C)=C2)=C2N=C(C(N3)=O)C1=NC3=O
Peso molecular (g/mol) 376.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.36
Porcentaje de pureza 98.11%