Learn More
Riboflavina, para la electroforesis, Fisher Chemical
Código de producto. 10020350 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10020350 25 g Jarra para polvos de plástico 25 g
1 options
Código de producto. 10020350 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor R/P300/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 83-88-5
Punto de fusión 290°C
Color Naranja a amarillo
pH 5.5 to 7.2
Envase Jarra para polvos de plástico
Fórmula molecular C17H20N4O6
Número MDL MFCD00005022
Cantidad 25 g
Sinónimo riboflavin, vitamin b2, lactoflavin, riboflavine, vitamin g, lactoflavine, --riboflavin, beflavin, beflavine, flavaxin
Clave InChI AUNGANRZJHBGPY-QTZZOOGMNA-N
SMILES CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Nombre IUPAC 7,8-dimetil-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahidroxipentil]benzo[g]pteridina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 376.37
PubChem CID 71310809
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.36g/mol
Forma física Sólido