Learn More
Thermo Scientific Chemicals Riboflavina, 98 %
Código de producto. 10135783 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 GR
Código de producto. 10135783
Marca: Thermo Scientific Chemicals 132355000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 83-88-5 | C17H20N4O6 | 376.37 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83-88-5
Fórmula molecular C17H20N4O6
Peso molecular (g/mol) 376.37
Número MDL MFCD00005022
Clave InChI AUNGANRZJHBGPY-QTZZOOGMNA-N
Sinónimo riboflavin, vitamin b2, lactoflavin, riboflavine, vitamin g, lactoflavine, --riboflavin, beflavin, beflavine, flavaxin
PubChem CID 71310809
SMILES CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Riboflavin
Absorbancia 0.31 to 0.33 (A373/A267), 0.36 to 0.39 (A444/A267)
Punto de fusión 290.0°C
Color Amarillo a naranja
Pérdida por secado 1.5% max. (105°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 g
Índice Merck 15, 8325
Condición de rotación específica − 125.00 (20.00°C c=0.5,0.05 M NaOH)
Rotación específica -125
Información de solubilidad Solubility in water: 0.07g/L (20°C). Other solubilities: very soluble in diluted alkalies,,slightly soluble in ethanol and nacl solutions,,insoluble in ethers,chloroform,acetone,benzene,and lipid solvents
Espectrofotometría 97.5% min. (lambda max. 444nm) (A (1%/1 cm) 328,on dried substance)
Nombre IUPAC 7,8-dimetil-10-(2,3,4,5-tetrahoxypentil)-2H,3H,4H,10H-benzo[g]pteridina-2,4-diona
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.36
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo