Learn More
Riboflavina, 98 %, grado electroforesis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15448069
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15448069 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 15448069 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66632.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 83-88-5 | C17H20N4O6 | 376.37 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Riboflavin
CAS 83-88-5
Punto de fusión 290°C
Color Naranja-amarillo
Olor Odorless
Fórmula molecular C17H20N4O6
Número MDL MFCD00005022
Cantidad 25 g
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,8200
Sinónimo riboflavin, vitamin b2, lactoflavin, riboflavine, vitamin g, lactoflavine, --riboflavin, beflavin, beflavine, flavaxin
Clave InChI AUNGANRZJHBGPY-QTZZOOGMNA-N
SMILES CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Nombre IUPAC 7,8-dimetil-10-(2,3,4,5-tetrahoxypentil)-2H,3H,4H,10H-benzo[g]pteridina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 376.37
PubChem CID 71310809
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.37
Porcentaje de pureza 98%
Grado Electroforesis
Forma física Polvo