Learn More
Sal sódica de riboflavina-5'-fosfato dihidrato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491918
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491918 10 g 10 g
11401928 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11491918 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14545.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.36€
    34.65€ / 10 g
    Ahorro 6.71€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6184-17-4 | C17H24N4NaO11P | 514.36 g/mol
Riboflavin 5?-monophosphate (FMN) is used as a prosthetic group by oxidoreductase (one and two electron transfer) enzymes such as NADH dehydrogenase, nitric oxide synthase, and nitrilotriacetate monooxygenase. Riboflavin 5?-monophosphate is used as a substrate to study the specificity and kinetics of FMN phosphohydrolases and to study molecular sensing based gene regulation by riboswitches. It is a photoinitiator of polymerization for PAGE gels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5′-monofosfato de riboflavina (FMN) se usa como grupo protésico por enzimas oxidorreductasas (una y dos transferencias de electrones) como NADH deshidrogenasa, óxido nítrico sintasa y nitrilotriacetato monooxigenasa. El 5′-monofosfato de riboflavina se utiliza como sustrato para estudiar la especificidad y cinética de las fosfohidrolasas FMN y para estudiar la detección molecular basada en la regulación genética por ribointerruptores. Es un fotoiniciador de polimerización para geles PAGE.
Solubilidad
Soluble en agua 50 g/L @ 20 °C.
Notas
Almacenar en refrigerador. Proteger del calor. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6184-17-4
Fórmula molecular C17H24N4NaO11P
Peso molecular (g/mol) 514.36
Número MDL MFCD00150993
Clave InChI LQVGUKOCMOKKJU-FTNKLFHDNA-M
Sinónimo riboflavin 5'-monophosphate sodium salt dihydrate
PubChem CID 131856174
Nombre IUPAC sodium 10-[(2S,3S,4R)-5-(hydrogen phosphonatooxy)-2,3,4-trihydroxypentyl]-7,8-dimethyl-2H,3H,4H,10H-benzo[g]pteridine-2,4-dione dihydrate
SMILES O.O.[Na+].CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP(O)([O-])=O)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Riboflavin-5'-phosphate sodium salt dihydrate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 10 g
Beilstein 4106529
Índice Merck 14,8201
Información de solubilidad Soluble in water 50g/L @ 20°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 514.36 (478.34 Anhydrous)