Learn More
Dihidrato de sal sódica de riboflavina-5'-fosfato, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Riboflavin-5'-phosphate sodium salt dihydrate |
| Punto de fusión | >300°C |
| Color | Amarillo a naranja |
| Cantidad | 50 g |
| Beilstein | 4106529 |
| Índice Merck | 14,8201 |
| Información de solubilidad | Soluble in water at 50mg/mL |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 514.36 (478.34 Anhydrous) |
| Forma física | Polvo |