Learn More
Dihidrato de sal sódica de riboflavina-5'-fosfato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15488519
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15488519 10 g 10 g
15498519 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15488519 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66949.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6184-17-4 | C17H24N4NaO11P | 514.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6184-17-4
Fórmula molecular C17H24N4NaO11P
Peso molecular (g/mol) 514.36
Número MDL MFCD00150993
Clave InChI LQVGUKOCMOKKJU-FTNKLFHDNA-M
Sinónimo riboflavin 5'-monophosphate sodium salt dihydrate
PubChem CID 131856174
Nombre IUPAC sodium 10-[(2S,3S,4R)-5-(hydrogen phosphonatooxy)-2,3,4-trihydroxypentyl]-7,8-dimethyl-2H,3H,4H,10H-benzo[g]pteridine-2,4-dione dihydrate
SMILES O.O.[Na+].CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP(O)([O-])=O)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Riboflavin-5'-phosphate sodium salt dihydrate
Punto de fusión >300°C
Color Amarillo a naranja
Cantidad 10 g
Beilstein 4106529
Índice Merck 14,8201
Información de solubilidad Soluble in water at 50mg/mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 514.36 (478.34 Anhydrous)
Forma física Polvo