Learn More
Riboflavina 5'-(dihidrógeno fosfato) sal monosódica dihidrato (~70%), TRC
Código de producto. 30412021
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30412021 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30412021 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR414990100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Riboflavin-5'-phosphate
CAS 6184-17-4
Fórmula molecular C17 H20 N4 O9 P . Na . 2 H2 O
Cantidad 100 mg
Sinónimo Riboflavin sodium phosphate dihydrate, Riboflavin 5'-(dihydrogen phosphate)','sodium salt','hydrate (1:1:2), Riboflavin 5'-(dihydrogen phosphate)','monosodium salt','dihydrate (9CI), Riboflavine 5'-(dihydrogen phosphate)','monosodium salt','dihydrate (8CI), Benzo[g]pteridine','riboflavin 5'-(dihydrogen phosphate) deriv., Alloxazine mononucleotide sodium salt dihydrate, Coflavinase dihydrate, Cytoflav dihydrate, Flavin mononucleotide sodium salt dihydrate, Riboflavin 5'-phosphate monosodium salt dihydrate, Riboflavin 5'-phosphate sodium dihydrate, Vitamin B2 phosphate (sodium salt) dihydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C17H21N4O9P.Na.2H2O/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(15-13(18-9)16(25)20-17(26)19-15)5-11(22)14(24)12(23)6-30-31(27,28)29;;;/h3-4,11-12,14,22-24H,5-6H2,1-2H3,(H,20,25,26)(H2,27,28,29);;2*1H2/q;+1;;/p-1/t11-,12+,14-;;;/m0.../s1
SMILES O.O.[Na+].Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP(=O)(O)[O-])c2cc1C
Nombre IUPAC fosfato de sodio;[(2R,3S,4S)-5-(7,8-dimetil-2,4-dioxobenzo[g]pteridin-10-il)-2,3,4-trihidroxipentil] hidrógeno;dihidrato
Peso molecular (g/mol) 514.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 514.1077