Learn More
Riboflavina-3'-fosfato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Riboflavin-3'-phosphate |
| CAS | 80400-93-7 |
| Fórmula molecular | C17H21N4O9P |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Benzo[g]pteridine Riboflavin 3'-(dihydrogen phosphate) derivatives, Riboflavin 3'-(Dihydrogen Phosphate) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H21N4O9P/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(15-13(18-9)16(25)20-17(26)19-15)5-11(23)14(12(24)6-22)30-31(27,28)29/h3-4,11-12,14,22-24H,5-6H2,1-2H3,(H,20,25,26)(H2,27,28,29)/t11-,12+,14-/m0/s1 |
| SMILES | Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](OP(=O)(O)O)[C@H](O)CO)c2cc1C |
| Nombre IUPAC | Fosfato de dihidrógeno de [(2S,3S,4R)-1-(7,8-dimetil-2,4-dioxobenzo[g]pteridin-10-il)-2,4,5-trihidroxipentan-3-il] |
| Peso molecular (g/mol) | 456.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 456.1046 |