Learn More
Sal de amonio de riboflavina 3',5'-difosfato (> 90%), CTR
Código de producto. 30411370
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30411370 0.5 mg 0.50 miligramo
30424269 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30411370 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR4150300.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Riboflavin 3',5'-Diphosphate Ammonium Salt
Fórmula molecular C17H22N4O12P2 • x(NH3)
Cantidad 0.5 mg
Sinónimo Benzo[g]pteridine Riboflavin 3'-(Dihydrogen Phosphate) Derivative Ammonium Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C17H22N4O12P2.H3N/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(15-13(18-9)16(24)20-17(25)19-15)5-11(22)14(33-35(29,30)31)12(23)6-32-34(26,27)28;/h3-4,11-12,14,22-23H,5-6H2,1-2H3,(H,20,24,25)(H2,26,27,28)(H2,29,30,31);1H3/t11-,12+,14-;/m0./s1
SMILES O=C(C1=NC2=CC(C)=C(C)C=C2N(C[C@@H](O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H](COP(O)(O)=O)O)C1=N3)NC3=O
Nombre IUPAC (2R,3S,4S)-5-(7,8-dimetil-2,4-dioxo-3,4-dihidrobenzo[g]pteridin-10(2H)-il)-2,4-dihidroxipentano-1,3-diil bis(fosfato de dihidrógeno), sal de amoníaco