Learn More
Ribocil, MedChemExpress
Código de producto. 16473737
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473737 50 mg 50 miligramos
16470316 2 mg 2 miligramos
16457778 10 mg 10 miligramos
16407626 100 mg 100 miligramos
16400248 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16473737 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19487
MedChemExpress Ribocil is a highly selective chemical modulator of bacterial riboflavin riboswitches.
Ribocil is a highly selective chemical modulator of bacterial riboflavin riboswitches.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ribocil
Forma física Solid
CAS 1381289-58-2
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H22N6OS
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 15.71 mg/mL (41.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES C1(C=C(NC(=N1)C1CN(CC2C=NC(NC)=NC=2)CCC1)C1=CC=CS1)=O
Peso molecular (g/mol) 382.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.48
Porcentaje de pureza 98.0%