Learn More
Ribocil-C (R enantiomer), MedChemExpress
Código de producto. 16497778
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497778 10 mg 10 miligramos
16451819 1 mg 1 miligramo
16440248 5 mg 5 miligramos
16433646 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497778 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19488B
MedChemExpress Ribocil-C R enantiomer is the R enantiomer of Ribocil-C. Ribocil-C is a highly selective inhibitor of bacterial riboflavin riboswitches.
Ribocil-C R enantiomer is the R enantiomer of Ribocil-C. Ribocil-C is a highly selective inhibitor of bacterial riboflavin riboswitches.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ribocil-C (R enantiomer)
CAS 2177266-81-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H21N7OS
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 6.7 mg/mL (15.97 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C1N=C([C@H](CCC2)CN2CC3=CN(C4=NC=CC=N4)C=N3)NC(C5=CC=CS5)=C1
Peso molecular (g/mol) 419.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.5
Porcentaje de pureza 99.56%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation