Learn More
Ribocil-C, MedChemExpress
Código de producto. 16487778
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487778 10 mg 10 miligramos
16437626 100 mg 100 miligramos
16430248 5 mg 5 miligramos
16403747 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16487778 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19488A
MedChemExpress Ribocil-C is a highly selective inhibitor of bacterial riboflavin riboswitches.
Ribocil-C is a highly selective inhibitor of bacterial riboflavin riboswitches.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ribocil-C
CAS 1825355-56-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H21N7OS
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 110 mg/mL (262.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(C2=CC=CS2)NC([C@H]3CCCN(CC4=CN(C5=NC=CC=N5)C=N4)C3)=N1
Peso molecular (g/mol) 419.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.5
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation