Learn More
Tocris Bioscience™ Ribociclib
Descripción
Ribociclib is a dual cdk4/cdk6 inhibitor. Induces G1 phase cell cycle arrest and senescence in neuroblastoma cell lines (IC50 = 306 nM). Delays tumor growth in vivo. Orally bioavailable.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Cyclopentyl-N,N-dimethyl-2-[[5-(1-piperazinyl)-2-pyridinyl]amino]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxamide |
| CAS | 1211441-98-3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula molecular | C23H30N8O |
| Pureza | 98% |