Learn More
Ribociclib succinate, MedChemExpress
Código de producto. 16489367
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489367 5 mg 5 miligramos
16462897 50 mg 50 miligramos
16446936 100 mg 100 miligramos
16446828 10 mg 10 miligramos
16401206 200 mg 200 miligramos
16461786 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16489367 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15777B
MedChemExpress Ribociclib succinate (LEE011 succinate) is a highly specific CDK4/6 inhibitor with IC50 values of 10 nM and 39 nM, respectively, and is over 1,000-fold less potent against the cyclin B/CDK1 complex.
Ribociclib succinate (LEE011 succinate) is a highly specific CDK4/6 inhibitor with IC50 values of 10 nM and 39 nM, respectively, and is over 1,000-fold less potent against the cyclin B/CDK1 complex.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ribociclib succinate
CAS 1374639-75-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H36N8O5
Cantidad 5 mg
Sinónimo LEE011 succinate
Información de solubilidad DMSO : 41.67 mg/mL (75.40 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 4.17 mg/mL (7.55 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(N(C)C)C(N1C2CCCC2)=CC(C1=N3)=CN=C3NC(N=C4)=CC=C4N5CCNCC5.OC(CCC(O)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 552.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 552.63
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease