Learn More
Ribociclib succinate hydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16499367
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499367 5 mg 5 miligramos
16472897 50 mg 50 miligramos
16456828 10 mg 10 miligramos
16456936 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16499367 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15777C
MedChemExpress Ribociclib succinate hydrate (LEE011 succinate hydrate) is a highly specific CDK4/6 inhibitor with IC50 values of 10 nM and 39 nM, respectively, and is over 1,000-fold less potent against the cyclin B/CDK1 complex.
Ribociclib succinate hydrate (LEE011 succinate hydrate) is a highly specific CDK4/6 inhibitor with IC50 values of 10 nM and 39 nM, respectively, and is over 1,000-fold less potent against the cyclin B/CDK1 complex.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ribociclib succinate hydrate
Forma física Powder
CAS 1374639-79-8
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H30N8O.C4H6O4.xH2O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo LEE011 succinate hydrate
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (175.24 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 4 mg/mL (7.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(C)C)C(N1C2CCCC2)=CC(C1=N3)=CN=C3NC(N=C4)=CC=C4N5CCNCC5.OC(CCC(O)=O)=O.[F,Cl,Br,I].O
Peso molecular (g/mol) 570.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 570.64
Porcentaje de pureza 99.96%