Learn More
Ribociclib, MedChemExpress
Código de producto. 16469367
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16469367 5 mg 5 miligramos
16442897 50 mg 50 miligramos
16426828 10 mg 10 miligramos
16426936 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16469367 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15777
MedChemExpress Ribociclib (LEE01) is a highly specific CDK4/6 inhibitor with IC50 values of 10 nM and 39 nM, respectively, and is over 1,000-fold less potent against the cyclin B/CDK1 complex.
Ribociclib (LEE01) is a highly specific CDK4/6 inhibitor with IC50 values of 10 nM and 39 nM, respectively, and is over 1,000-fold less potent against the cyclin B/CDK1 complex.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ribociclib
CAS 1211441-98-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H30N8O
Cantidad 5 mg
Sinónimo LEE011
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (46.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(C)C)C(N1C2CCCC2)=CC(C1=N3)=CN=C3NC(N=C4)=CC=C4N5CCNCC5
Peso molecular (g/mol) 434.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.54
Porcentaje de pureza 99.52%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease